Learn More
R&D Systems™ IPTG
Description
IPTG is an used in combination with X-GAL (Cat. No. 5510) in cloning procedures requiring expression of β-galactosidase activity. Non-metabolizable analog of galactose.
This product has <0.1% dioxane content.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylethyl 1-thio-β-D-galactopyranoside |
| CAS | 367-93-1 |
| Synonym | 1-Methylethyl 1-thio-β-D-galactopyranoside |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeit | Löslich zu 100 mM in Wasser |
| Produktlinie | Tocris |
| Ziel | Buffers, Chelators and Reagents |
| Summenformel | C9H18O5S |
| Formelmasse | 238.3 |
| Physikalische Form | Fest |
| Afficher plus |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?