Learn More
Melford IPTG, dioxanfrei, nicht-säugetierisch
Artikelnummer. 30018362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018362 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018362 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. I561005.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00 €
    116.00 € / 5 Gramm
    Sparen 28.00 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • Substanzname: Isopropyl-BD-thio-galactopyranosid aus pflanzlicher D-Galactose
  • CAS-Nummer: 367-93-1
  • Molekularformel: C 9 H 18 O 5 S
  • Molekulargewicht: 238,3
Spezifikation
CAS 367-93-1
Summenformel C9H18O5S
Menge 5 g