Learn More
IQ 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480417
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16480417 50 mg 50 Milligramm
16436767 5 mg -
16414068 10 mg 10 Milligramm
16492936 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16480417 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10593
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
IQ 1 has many functions such as decreasing Wnt-stimulated phosphorylation, maintaining the pluripotency of murine ESCs, preventing PP2A/Nkd interaction and so on.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IQ 1
CAS 331001-62-8
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H22N4O2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 33 mg/mL (91.05 mM)
SMILES CC(C1=CC=C(/N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=CC=CC=C3/2)C=C1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 362.42
Formelmasse 362.42
Reinheit (%) 99.69%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease