missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IQ-1S free acid, MedChemExpress

Artikelnummer. 16462546
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16462546 25 mg 25 Milligramm
16484266 100 mg 100 Milligramm
16449516 50 mg 50 Milligramm
16425607 5 mg -
16402868 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16462546 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100233

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress IQ-1S free acid is a prospective inhibitor of NF-κB/activating protein 1 (AP-1) activity with an IC50 of 2.3±0.41 μM. IQ-1S free acid has binding affinity (Kd values) in the nanomolar range for all three JNKs with Kds of 100 nM, 240 nM, and 360 nM for JNK3, JNK1, and JNK2, respectively.

IQ-1S free acid is a prospective inhibitor of NF-κB/activating protein 1 (AP-1) activity with an IC50 of 2.3±0.41 μM. IQ-1S free acid has binding affinity (Kd values) in the nanomolar range for all three JNKs with Kds of 100 nM, 240 nM, and 360 nM for JNK3, JNK1, and JNK2, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material IQ-1S free acid
Physikalische Form Solid
CAS 23146-22-7
Farbe White
Menge 25 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H9N3O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 32 mg/mL (129.42 mM)
SMILES O/N=C1C2=C(C3=NC4=CC=CC=C4N=C3\1)C=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 247.25
Formelmasse 247.25
Reinheit (%) 99.35%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.