Learn More
Memmert™ IQ-Dokument mit Prüfdaten zum UF110plus
Artikelnummer. 17558955 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
UF110plus Ofen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17558955 UF110plus Ofen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 17558955 Supplier Memmert™ Supplier No. UF110plusD00124
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
IQ-Dokument mit gerätespezifischen Funktionsprüfungsdaten zur Validierung durch den Kunden.
  • OQ/PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) UF110plus Ofen
Produkttyp IQ-Dokument
Enthält Prüfdaten