Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten
Artikelnummer. 17100135 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17100135
Marke: Memmert™ IPP1400ecoD00127
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für einen frei wählbaren Temperaturwert, einschl. Temperaturverteilungsmessung bei Memmert nach DIN 12880:2007-05
  • 27 Messpunkte (Größen 110 - 1060, 2200)
  • 26 Messpunkte (Größe 1400)
  • PQ-Checkliste als Unterstützung zur Validierung durch den Kunden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) IPP1400eco
Produkttyp IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werkstestdaten