Learn More
Thermo Scientific IQ/OQ Document Pack for Advanced Centrifugal Evaporator
Artikelnummer. 32018034 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Advanced Centrifugal Evaporator
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
32018034 Advanced Centrifugal Evaporator 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32018034 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. IQOQDOCADVEVAPMVS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Provides the IQ/OQ documentation pack for advanced centrifugal evaporators where required for qualification execution.
  • This SKU covers the document pack only and does not include on-site labor, travel, execution of qualification tests, installation, commissioning, preventative maintenance, spare parts or consumables
  • On-site IQ/OQ execution must be ordered separately using the applicable IQ/OQ execution SKU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Advanced Centrifugal Evaporator
Produkttyp IQ/OQ Documentation