Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit Prüfdaten zum UN55
Artikelnummer. 17500286 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
UN55 Ofen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17500286 UN55 Ofen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17500286 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. UN55D00127
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Q/OQ-Dokument mit Temperaturverteilungsprüfung zu einem frei wählbaren Temperaturwert.
  • Umfasst Temperaturverteilungsprüfung mit 9 Temperaturmessstellen (Größe 30) und 27 Messstellen (Größen 55 bis 1060) nach DIN 12880:2007-05 (weitere Temperaturwerte auf Anfrage)
  • PQ-Checkliste als Begleitdokument zur vom Kunden vorgenommenen Validierung
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UN55 Ofen
Produkttyp IQ/OQ-Dokumentation
Enthält Prüfdaten