Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Prüfdaten (Temperatur- und Feuchtigkeitswert), für Hcp105
Artikelnummer. 16304797 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Konstante Klimakammer, Modelle110, 260, 750
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16304797 Konstante Klimakammer, Modelle110, 260, 750 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16304797 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. HCP105D00136
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Betriebstestdaten, Temperaturverteilungsübersicht
Enthält eine Temperaturverteilungsuntersuchung für einen frei wählbaren Temperatur- und Feuchtigkeitswert.
  • IQ/OQ-Dokument mit Werkstestdaten für Kammer
  • 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05, PQ-Prüfliste zur Unterstützung der Validierung durch den Kunden (Modelle HPP und ICH)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Konstante Klimakammer, Modelle110, 260, 750
Produkttyp IQ/OQ-Dokumentation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein frei wählbarer Temperatur- und Feuchtigkeitswert für 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05