Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werksprüfdaten (Temperatur- und Vakuumwert), für Vo101
Artikelnummer. 16364517 Alle ansehen Memmert Produkte
Artikelnummer. 16364517 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. VO101D00117
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält eine OQ-Checkliste mit Arbeitstestdaten für einen frei wählbaren Temperaturwert.
  • Temperaturverteilungsuntersuchung für 5 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05 zur Unterstützung für die Validierung durch den Kunden (nur VO, VOcool), gültig für ein Thermoregal
Spezifikation
Produkttyp OQ-Checkliste