Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Prüfdaten (1 Temperaturwert), für If110Bw
Artikelnummer. 16337237 Alle ansehen Memmert Produkte
Artikelnummer. 16337237 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. IF110bwD00127
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Enthält eine Temperaturverteilungsuntersuchung für einen frei wählbaren Temperaturwert.
  • IQ/OQ-Dokument mit Werkstestdaten für Kammer
  • 9 Messpunkte (Größe 30), 27 Messpunkte (Größen 55 bis 1060) nach DIN 12880:2007-05 (weitere Temperaturwerte auf Anfrage), PQ-Prüfliste zur Unterstützung der Validierung durch den Kunden
Spezifikation
Produkttyp IQ/OQ-Dokumentation