Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Prüfdaten (1 Temperaturwert), für Un75Pa
Shop All Memmert ProductsDescription
- IQ/OQ-Dokument mit Werkstestdaten für Kammer
- 9 Messpunkte (Größe 30), 27 Messpunkte (Größen 55 bis 1060) nach DIN 12880:2007-05 (weitere Temperaturwerte auf Anfrage), PQ-Prüfliste zur Unterstützung der Validierung durch den Kunden
Specifications
Specifications
| Produkttyp | IQ/OQ-Dokumentation |