Learn More
Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation
Artikelnummer. 15271186
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
All Grant XUB digitale Ultraschallbäder
All Grant XUBA Analoge Ultraschallbäder
Alle Grant BTD Heizblockmodelle
Alle QBD Blockheizungsmodelle
Alle QBH Blockheizungsmodelle
Alle SBB Aqua Plus Modelle
Alle SUB Aqua Plus Modelle
CS200G Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
CXG Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant CVP-2 PCR-Plattenzentrifuge
Grant PHMP-100 Thermoschüttler für Mikrotiterplatten
Grant R4 Kühlbäder/Umwälzthermostate
Grant T100 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant TC120 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant TS-DW Deepwell-Mikrotiterplatten-Thermoschüttler
Grant TX150 Rühr-/Umwälzbad mit Thermostat
Grant TXF200 Rühr-/Umwälzbad mit Thermostat
JBA und SBB ungerührte Bäder
JBN/JBA Bäder
UVT-S-AR
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15271186 Alle QBH Blockheizungsmodelle 1 Stück
15211196 Grant R4 Kühlbäder/Umwälzthermostate 1 Stück
15221196 JBA und SBB ungerührte Bäder 1 Stück
15251196 Alle SUB Aqua Plus Modelle 1 Stück
15211186 Alle Grant BTD Heizblockmodelle 1 Stück
15291196 All Grant XUB digitale Ultraschallbäder 1 Stück
15261186 Alle QBD Blockheizungsmodelle 1 Stück
15231186 JBN/JBA Bäder 1 Stück
15241196 Alle SBB Aqua Plus Modelle 1 Stück
15281196 Grant TX150 Rühr-/Umwälzbad mit Thermostat 1 Stück
15201206 All Grant XUBA Analoge Ultraschallbäder 1 Stück
15102625 CS200G Rührthermostatisches Bad/Zirkulator 1 Stück
15182615 CXG Rührthermostatisches Bad/Zirkulator 1 Stück
15122615 Grant T100 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator 1 Stück
15142615 Grant TC120 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator 1 Stück
15162615 Grant TXF200 Rühr-/Umwälzbad mit Thermostat 1 Stück
15410484 Grant CVP-2 PCR-Plattenzentrifuge 1 Stück
15440484 Grant PHMP-100 Thermoschüttler für Mikrotiterplatten 1 Stück
15480474 Grant TS-DW Deepwell-Mikrotiterplatten-Thermoschüttler 1 Stück
17628466 UVT-S-AR 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 15271186 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. IQOQ QBH
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet dem Anwender eine bessere Vergleichbarkeit und Verifizierung seiner Geräte. Die Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation vereinfacht Installations- und Wartungsverfahren, reduziert häufige Benutzerfehler und erstellt eine klare Aufzeichnung der Leistung eines Geräts während seiner gesamten Lebensdauer.
  • Installationsqualifizierung (IQ): Das Instrument wurde gemäß den Anforderungen des Herstellers geliefert und installiert.
  • Operative Qualifizierung (OQ): Das Instrument funktioniert gemäß seiner Spezifikation.
  • Jedes IQ/OQ-Dokumentationsset ist spezifisch für einzelne Geräte mit Seriennummern und wird in einem einfach anzuwendenden ringgebundenen Format geliefert.
  • Es wird empfohlen, die IQ/OQ-Dokumentation zum Zeitpunkt der Bestellung von Grant Scientific-Geräten zu erwerben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle QBH Blockheizungsmodelle
Produkttyp IQ/OQ-Dokumentation