Learn More
Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation
Artikelnummer. 15410484
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
All Grant XUB digitale Ultraschallbäder
All Grant XUBA Analoge Ultraschallbäder
Alle Grant BTD Heizblockmodelle
Alle QBD Blockheizungsmodelle
Alle QBH Blockheizungsmodelle
Alle SBB Aqua Plus Modelle
Alle SUB Aqua Plus Modelle
CS200G Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
CXG Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant CVP-2 PCR-Plattenzentrifuge
Grant PHMP-100 Thermoschüttler für Mikrotiterplatten
Grant R4 Kühlbäder/Umwälzthermostate
Grant T100 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant TC120 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
Grant TS-DW Deepwell-Mikrotiterplatten-Thermoschüttler
Grant TX150 Rühr-/Umwälzbad mit Thermostat
Grant TXF200 Rühr-/Umwälzbad mit Thermostat
JBA und SBB ungerührte Bäder
JBN/JBA Bäder
UVT-S-AR
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15410484
Marke: Grant Instruments™ IQOQ CVP2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bietet dem Anwender eine bessere Vergleichbarkeit und Verifizierung seiner Geräte. Die Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation vereinfacht Installations- und Wartungsverfahren, reduziert häufige Benutzerfehler und erstellt eine klare Aufzeichnung der Leistung eines Geräts während seiner gesamten Lebensdauer.
  • Installationsqualifizierung (IQ): Das Gerät wurde gemäß den Vorgaben des Herstellers geliefert und installiert.
  • Funktionsqualifizierung (OQ): Das Gerät funktioniert wie in seinen Spezifikationen angegeben.
  • Jedes IQ/OQ-Dokumentationsset ist spezifisch für einzelne Geräte mit Seriennummern und wird in einem einfach anzuwendenden ringgebundenen Format geliefert.
  • Es wird empfohlen, die IQ/OQ-Dokumentation zum Zeitpunkt der Bestellung von Grant Scientific-Geräten zu erwerben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Grant CVP-2 PCR-Plattenzentrifuge
Produkttyp IQ/OQ-Dokumentation