Learn More
Biochrom™ IQ/OQ-Dokumentation für Ultrospec 7000/8000/9000 UV-Vis-Spektrophotometer
Artikelnummer. 15701688
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Biochrom Ultrospec 7000/8000/9000 UV-Vis-Spektralphotometer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15701688
Marke: Biochrom™ 1115701688
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein Satz von Dokumenten zur Installationsqualifizierung/Funktionsqualifizierung gemäß den in den USA und im Europäischen Arzneibuch anerkannten Richtlinien für Wellenlängengenauigkeit, Wellenlängenwiederholbarkeit, photometrische Genauigkeit, Streulicht, Auflösung, Rauschen und Drift. Kann nur von einem geschulten Servicetechniker durchgeführt werden.
  • Validierung für unsere mit 21 CFR Part 11 konforme PC-Software
  • Robustes Logbuch zum Speichern Ihres Geräteverlaufs über die gesamte Lebensdauer
  • Flexible Testvorlagen, die auf zertifizierte Kalibrierstandards verweisen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Biochrom Ultrospec 7000/8000/9000 UV-Vis-Spektralphotometer
Beschreibung IQ/OQ-Dokumentation für Ultrospec 7000/8000/9000 UV-Vis-Spektrophotometer
Produkttyp Service
Nur für Forschungszwecke