Learn More
Eppendorf IQ/OQ GxP Services
Artikelnummer. 32215727 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CellXpert 170(i)
CellXpert CS220
Heating Shaker
Heating/Cooling Shaker
S41i Incubator Shaker
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
32215727 CellXpert CS220 1 Stück
17191056 S41i Incubator Shaker 1 Stück
17101066 CellXpert 170(i) 1 Stück
17121066 Heating Shaker 1 Stück
17131066 Heating/Cooling Shaker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 32215727 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 0082050302
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Installation and operational qualification assures that instrument is installed in accordance with Eppendorf's specifications within defined test protocols.
  • Check of delivery status and installation environment
  • Initial configuration, functional (according to manufacturer specifications) and safety checks
  • Detailed IQ report
  • Test of notification and alert functions
  • Verification of instrument parameters (according to manufacturer specifications)
  • Detailed OQ report
  • Handling of deviation list/management
  • Signed approval by customer and service technician
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) CellXpert CS220
Produkttyp IQ/OQ Service