missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IQCB1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15717681 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15717681 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15717681

Marke: Invitrogen™ PA559829

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: AVTLQRAALK FLAKCRKKKK LFAPWRGLQE LTDARRVELK KRVDDYVRRH LGSPMSDVVS RELHAQAQER LQHYFMGRAL EERAQQHREA LIAQISTNVE QLMK Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 88%.

This gene was first characterized as part of a cluster of genes located within the human major histocompatibility complex class III region. This gene encodes a nuclear protein that is cleaved by caspase 3 and is implicated in the control of apoptosis. In addition, the protein forms a complex with E1A binding protein p300 and is required for the acetylation of p53 in response to DNA damage. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IQCB1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Iqcb1
Gen-Zugriffsnummer Q15051
Gen-Alias 6820449I09Rik; AV128382; IQ calmodulin-binding motif containing 1; IQ calmodulin-binding motif-containing protein 1; IQ motif containing B1; IQCB1; KIAA0036; nephrocystin 5; Nephrocystin-5; NPHP5; OK/SW-cl.85; p53 and DNA damage-regulated IQ motif protein; PIQ; SLSN5
Gensymbole Iqcb1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human IQCB1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-98217).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9657
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.