Learn More
Unity Lab Services™ IQOQ Inkubatoren, Öfen, Vakuumöfen und Heizöfen von Drittanbietern
Artikelnummer. 30286551
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Öfen, Vakuen, Hochöfen, Inkubatoren
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
30286551 Öfen, Vakuen, Hochöfen, Inkubatoren 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30286551 Lieferant Unity Lab Services™ Lieferanten-Nr. IOQCOVMVS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Installations- und Betriebsqualifizierungsdienst für Öfen, Vakuumöfen, Brennöfen und Inkubatoren, die nicht von [Herstellername] hergestellt wurden. Thermo Fisher Scientific Die Stellt sicher, dass die Geräte den Spezifikationen entsprechen und ordnungsgemäß funktionieren, z. B. durch wichtige Tests wie Tür-offen-Prüfung und Temperaturkontrolle.
  • Installation und betriebliche Qualifikation von Öfen, Vakuumöfen, Öfen und Inkubatoren, die von Dritten hergestellt werden.
  • Dieser Service bestätigt, dass die Ausrüstung nach definierten Spezifikationen funktioniert.
  • Die betriebliche Qualifikation umfasst einen Test der Temperaturverteilung mit 5 Punkten auf 1 Regal für den Vakuumofen und 9 Punkten im Arbeitsvolumen für Öfen und Inkubatoren.
  • Der Dienst beinhaltet einen Test der Temperaturverteilung an einem Sollwert.
  • HINWEIS! Zur Unterstützung von Memmert Produkten müssen Validierungsprodukte separat unter dem Artikelcode 16344567 bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Öfen, Vakuen, Hochöfen, Inkubatoren
Produkttyp IQ/OQ-Service