Learn More
Unity Lab Services™ IQOQ Einzel-CO2-Inkubatoren von Drittanbietern
Beschreibung
- Installation und betriebliche Qualifizierung von CO2-Inkubatoren, die von Dritten hergestellt werden.
- Dieser Service bestätigt, dass die Ausrüstung nach definierten Spezifikationen funktioniert.
- Die betriebliche Qualifikation beinhaltet einen Test der Temperaturverteilung mit 9 Punkten im Arbeitsvolumen.
- Der Dienst beinhaltet einen Test der Temperaturverteilung an einem Sollwert.
- HINWEIS! Zur Unterstützung von Memmert Produkten müssen Validierungsprodukte separat unter dem Artikelcode 16344567 bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CO2-Inkubatoren |
| Produkttyp | IQ/OQ-Service |