Learn More
Thermo Scientific IQOQPQ Package for ULT and CRYO -150°C to -50°C
Artikelnummer. 32176307 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific ULT Freezers
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
32176307 Thermo Scientific ULT Freezers 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32176307 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. IQOQPCKULTMVS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Provides qualification execution/support for compressor-based ULT and cryogenic freezers, including units where LN2 backup is secondary to the primary cooling system.
  • Not suitable for liquid nitrogen Dewar-type cryopreservation systems
  • Confirm whether documents are included/supplied free of charge or require separate document-pack logic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific ULT Freezers
Produkttyp IQ/OQ/PQ with Completion of Documents