Learn More
Thermo Scientific Chemicals IR-125, Laserqualität
Artikelnummer. 10331541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10331541
Marke: Thermo Scientific Chemicals 412545000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3599-32-4 | C43H47N2NaO6S2 | 774.967 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3599-32-4
Summenformel C43H47N2NaO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 774.967
MDL-Nummer MFCD00013078
InChI-Schlüssel MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Indocyanine Green
PubChem CID 132274068
ChEBI CHEBI:31696
IUPAC-Name Natrium;4-[(2E)-2-[(2E,4E,6Z)-7-[1,1-Dimethyl-3-(4-Sulfonatobutyl)Benzo[e]indol-3-ium-2-yl]Hepta-2,4,6-Trienyliden]-1,1-Dimethylbenzo[e]indol-3-yl]Butan-1-Sulfonat
SMILES CC1(C(=[N+](C2=C1C3=CC=CC=C3C=C2)CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC=CC=CC=C4C(C5=C(N4CCCCS(=O)(=O)[O-])C=CC6=CC=CC=C65)(C)C)C.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IR-125
Schmelzpunkt 235.0°C
Merck Index 15, 5002
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmso, acetonitrile
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 784nm (in methanol)
Formelmasse 774.97
Güte Rein
Molarer Absorptionskoeffizient 237500L/(mole.cm) (dried sample)
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun bis Grün
Menge 500 mg
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • IR-125
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.