Learn More
Novus Biologicals™ IR Fluorescent Particles, Jade Green, 2.8-3.4 um
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Farbe | Jade Green |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flow Cytometry |
| Material | Polystyrene |
| Produkttyp | Fluroescent Carboxylate-Modified Particle |
| Menge | 2 mL |
| Durchmesser (metrisch) | 2.8 to 3.4 μm |