missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IR Fluorescent Particles, Jade Green, Low Intensity

Artikelnummer. 18641971 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18641971

Marke: Novus Biologicals™ NBP318609

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Low Intensity

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Farbe Jade Green
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flow Cytometry
Material Polystyrene
Produkttyp Fluroescent Carboxylate-Modified Particle
Menge 2 mL
Durchmesser (metrisch) 10 to 14 micron
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt