Learn More
IRAK4 Antibody (SR1922), R&D Systems™
Artikelnummer. 18610214 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18610214 100 μg 100 Mikroliter
18672625 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18610214 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321753100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.14 €
    446.25 € / 100 Mikroliter
    Sparen 69.89 €
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
IRAK4 Monoclonal specifically detects IRAK4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IRAK4
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1922
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, interleukin-1 receptor-associated kinase 4, IPD1, IRAK-4, NY-REN-64, REN64, Renal carcinoma antigen NY-REN-64
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human IRAK4 (Uniprot #: Q9NWZ3)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Protein Kinase
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51135
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus