Learn More
Tocris Bioscience™ Irbesartan
Artikelnummer. 18715318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18715318 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18715318 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5798/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Potent AT1 antagonist
Irbesartan is a potent angiotensin II type 1 receptor (AT1) antagonist (IC50 = 1.3 nM). Displays antihypertensive activity. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one
CAS 138402-11-6
Menge 50 mg
Ziel Angiotensin AT1 Receptor Antagonists
Summenformel C25H28N6O
Formelmasse 428.53
Reinheit >98%