Learn More
Tocris Bioscience™ IRDye™ 680RD, Maleimide
Artikelnummer. 30306124
Change view
Click to view available options
:
500 μg
Artikelnummer.
30306124 500 μg
1 options
Artikelnummer. 30306124
Marke: Tocris Bioscience™ 8877/500U
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Near-infared dye (reactive group maleimide)
Key information: IRDye™ 680RD, Maleimide is a near-infrared (NIR) fluorescent dye, supplied with a maleimide reactive group for conjugation (thiol reactivity).
Application: Fluorescence microscopy.
Properties and Photophysical Data: Excitation and emission maxima (λ) are 680 nm and 694 nm, respectively.
Please see the product protocol for further information and a guide to protein/antibody labeling.
It is recommended to dissolve dye in water or DMSO (10 - 20 mg/mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium (Z)-2-((2Z,4E)-5-(5-Chloro-3,3-dimethyl-7-(3-sulfonatopropyl)-3H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-7-ium-2-yl)-3-(3-(3-((2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethyl)amino)-3-oxopropyl)phenyl)penta-2,4-dien-1-ylidene)-3,3-dimethyl-1-(3-sulfonatopropyl)indolin
CAS 1373919-90-4
Menge 500 μg
Ziel Fluorescent Dyes
Summenformel C45H48ClN5Na2O12S3
Reinheit 0.8