Learn More
Tocris Bioscience™ IRDye™ 800CW, Maleimide
Artikelnummer. 30306100
Change view
Click to view available options
:
500 μg
Artikelnummer.
30306100 500 μg
1 options
Artikelnummer. 30306100
Marke: Tocris Bioscience™ 8880/500U
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Near-infrared dye (Reactive group: maleimide)
Key information: IRDye™ 800CW, Maleimide is a near-infrared (NIR) fluorescent dye, supplied with a maleimide reactive group for conjugation (thiol reactivity). Suitable for live cell imaging.
Application: Fluorescence microscopy.
Properties and Photophysical Data: Excitation and emission maxima (λ) are 773 nm and 792 nm, respectively.
Please see the product protocol for further information and a guide to protein/antibody labeling.
It is recommended to dissolve this dye in water or DMSO (10 - 20 mg/mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium 2-((E)-2-((E)-3-(2-((E)-1-(6-((2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethyl)amino)-6-oxohexyl)-3,3-dimethyl-5-sulfonatoindolin-2-ylidene)ethylidene)-2-(4-sulfonatophenoxy)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3,3-dimethyl-1-(4-sulfonatobutyl)-3H-indol-1-ium-5
CAS 1279564-25-8
Menge 500 μg
Ziel Fluorescent Dyes
Summenformel C52H57N4Na3O16S4
Reinheit 0.8