Learn More
Irgarol 1051 100 μg/ml in Cyclohexan, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Irgarol 1051 |
| CAS | 28159-98-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Irgarol 1051 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C11 H19 N5 S |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H19N5S/c1-11(2,3)16-9-13-8(12-7-5-6-7)14-10(15-9)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H2,12,13,14,15,16) |
| SMILES | CSc1nc(NC2CC2)nc(NC(C)(C)C)n1 |
| IUPAC-Name | 4-N-tert-Butyl-2-N-cyclopropyl-6-methylsulfanyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin |
| Show More |