Learn More
Natriumarsenat-Hydrat, zertifizierte AR für Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12926324 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Pulverbehälter aus Kunststoff
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12926324 250 g Pulverbehälter aus Kunststoff 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12926324 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 227 250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
CAS 10048-95-0
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Summenformel AsH15Na2O11
MDL-Nummer MFCD00149179
Synonym Dinatriumarsenat-Heptahydrat, Natriumsäurearsenat, Heptahydrat, Natriumarsenat-Heptahydrat, Natriumorthoarsenat-Heptahydrat, Dibasisches Natriumarsenat-Heptahydrat, Natriumarsenat, dibasisch, Heptahydrat, Dinatriumarsenat, Heptahydrat, CCRIS 5553, Arsensäure H3ASO4, Dinatriumsalz, Heptahydrat, arsenic acid h3aso4 , disodium salt, heptahydrate
InChI-Schlüssel KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium; Wasserstoffarsorat; Heptahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 312.01
PubChem CID 61460
Formelmasse 312.01 mol
Verpackung Pulverbehälter aus Kunststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Iridium (Ir) 10000mg/l in HCl 10%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.