Läs mer
Läs mer
Iridium, AAS-Standardlösung, Specpure™, Ir 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek
100 Milliliter
500 Milliliter
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Iridium, AAS standard solution |
| Namenshinweis | Ir 1000μg/mL |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | IrCl3 in 20% HCl |
| UN-Nummer | UN1789 |
| Menge | 500 mL |
| Güte | Specpure |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering