Learn More
Iridium foil, 0.127mm (0.005in) thick, hard, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11355859
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11355859
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium foil
CAS 7439-88-5
Menge 50 x 50 mm
Prozentgehaltsbereich 99.8% (metals basis)
Summenformel Ir
MDL-Nummer MFCD00011062
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ir]
IUPAC-Name Iridium
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666