Learn More
Iridium(III)-chlorid, wasserfrei, Ir 62 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356528
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11356528 5 g 5 Gramm
11346528 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012158.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10025-83-9 | Cl3Ir | 298.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-83-9
Summenformel Cl3Ir
Molekulargewicht (g/mol) 298.57
MDL-Nummer MFCD00011063
InChI-Schlüssel DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Synonym iridium iv chloride, iridium tetrachloride, iridium chloride ircl4, iridic chloride, unii-pcg7kvc21i, pcg7kvc21i, acmc-1cp8w, iridium iv chloride, premion
PubChem CID 24815
IUPAC-Name Iridiumtetrachlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(IV) chloride
Schmelzpunkt 763°C (decomposition)
Farbe Schwarz bis Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Drak brown to black glassy amorphous pieces/powder
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen It is insoluble in water.
Formelmasse 298.56