Learn More
Iridium(III)-Chlorid-Hydrat, schwarz, kristallin, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824757
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11381648 1 g 1 Gramm
11371648 5 g 5 Gramm
11391648 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11381648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011030.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14996-61-3
Summenformel Cl3Ir
Molekulargewicht (g/mol) 298.57
MDL-Nummer MFCD00149750
InChI-Schlüssel DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name iridium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(III) chloride hydrate
Farbe Schwarz
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 298.56 (Anhydrous)