Learn More
Iridium(IV)-bromid, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Ir 37.1 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398288
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398288 0.5 g 0.50 Gramm
11308298 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398288 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039493.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7789-64-2 | Br4Ir | 511.833 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-64-2
Summenformel Br4Ir
Molekulargewicht (g/mol) 511.833
MDL-Nummer MFCD00049467
InChI-Schlüssel IYWTUWKWQJIZPO-UHFFFAOYSA-J
Synonym iridium bromide irbr4, iridium iv bromide, premion, iridium iv bromide,premion metalsbasis ,irmin
PubChem CID 14029372
IUPAC-Name Iridiumtetrabromid
SMILES Br[Ir](Br)(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(IV) bromide
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 0.5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 511.84
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 37.1% min.
Geruch Acrid