Learn More
Iridium(IV)-iodid, Premion™, 99.95 % (Metallbasis), Ir 27.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051086
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11314028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040424.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-45-6
Summenformel I4Ir
Molekulargewicht (g/mol) 699.84
MDL-Nummer MFCD00049960
InChI-Schlüssel UXDVYGYWEFPPTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iridium iv iodide, iridium iodide iri4, iridium iv iodide, premion
PubChem CID 25113453
IUPAC-Name Iridiumtetraiodid
SMILES [I].[I].[I].[I].[Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(IV) iodide
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and alcohol; Soluble in aqueous KI
Formelmasse 699.82
Reinheit (%) 99.95%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 27.0% min.