Learn More
Iridium(IV)-oxid, Pulver, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335139
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11335139
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17849.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12030-49-8 | CH4 | 16.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Iridium(IV)-oxid wird in Verbindung mit anderen seltenen Oxiden bei der Beschichtung von Anodenelektroden für die industrielle Elektrolyse verwendet. Es wird auch in Mikroelektroden für die elektrophysiologische Forschung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12030-49-8
Summenformel IrO2
Molekulargewicht (g/mol) 224.22
MDL-Nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD31654066 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI-Schlüssel HTXDPTMKBJXEOW-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Methan
SMILES O=[Ir]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium(IV) oxide powder
Menge 1 g
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 224.2
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 11.7
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iridium(IV) oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: iridium oxide