Learn More
Iridiumpulver, -60 mesh, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iridium powder |
| Farbe | Grau |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 0.5 g |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.95% |