Learn More
Iridium Standard: Ir @ 1000 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Código de producto. 17912046
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Código de producto. Menge unitSize
17912046 250 mL 250 Milliliter
17951086 500 mL 500 Milliliter
17973446 100 mL 100 Milliliter
17902756 50 mL 50 Milliliter
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17912046
Marca: VHG Labs VHGPIRH250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Iridium Standard: Ir @ 1000 μg/mL in 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Iridium
CAS 7439-88-5
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Iridium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel Ir
Konzentration 1000 μg/mL
Synonym Ir
InChI-Formel InChI=1S/Ir
SMILES [Ir]
IUPAC-Name iridium
Solvent or Matrix Dilute HCl
Molekulargewicht (g/mol) 192.217
Menge 250 mL
Formelmasse 192.963 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.