Learn More
Iridium Standard: Ir @ 1000 μg/mL in 20% HCl, VHG™
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Iridium Standard: Ir @ 1000 μg/mL in 20% HCl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iridium |
| CAS | 7439-88-5 |
| Verfahren | ICP/ICP-MS |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Iridium |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | Ir |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Synonym | Ir |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ir |
| SMILES | [Ir] |
| Mehr anzeigen |