Learn More
IRL-2500, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18716836
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18716836 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18716836 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 1838/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Potent ETB antagonist
Potent endothelin receptor antagonist; shows some selectivity for ETB receptors (IC50 values are 1.3 and 94 nM for ETB and ETA receptors respectively). Inhibits ETB receptor-mediated blood pressure increase and renal vascular resistance in rats in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IRL-2500
CAS 169545-27-1
Summenformel C36H35N3O4
Synonym chembl72410, 2s-2-2r-2-3,5-dimethylbenzoyl-methylamino-3-4-phenylphenyl propanoyl amino-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, tocris-1838, d01ede, n-3-1,1'-biphenyl-4-yl-n-3,5-dimethylbenzoyl-n-methyl-d-alanyl-l-tryptophan, 2s-2-2r-3-1,1'-biphenyl-4-yl-2-1-3,5-dimethylphenyl-n-methylformamido propanamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, s-2-r-3-biphenyl-4-yl-2-3,5-dimethyl-benzoyl-methyl-amino-propionylamino-3-1h-indol-3-yl-propionic acid
InChI-Schlüssel UZDORQWMYRRLQV-JHOUSYSJSA-N
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C(=O)N(C)C(CC2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC(CC4=CNC5=CC=CC=C54)C(=O)O)C
IUPAC-Name (2S)-2-[[(2R)-2-[(3,5-dimethylbenzoyl)-methylamino]-3-(4-phenylphenyl)propanoyl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 573.693
Menge 10 mg
PubChem CID 5311192
Formelmasse 573.69
Reinheit (%) >99%