Learn More
Eisen, 99 %, Pulver, -70 Mesh (< 212 Micron), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10454025 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10454025
Marke: Thermo Scientific Acros 197810100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Farbe Grau
Schmelzpunkt 1535.0°C
Siedepunkt 3000.0°C
Dichte 7.8600g/mL
Menge 10 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Form Feines Pulver
Fieser 01,519; 02,229; 03,167; 05,357; 09,257; 14,184; 16,189; 17,157
Merck Index 15, 5137
Formelmasse 55.84
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron, powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.