Learn More
Eisen-Chrom-basierter Hochtemperatur-Gas-Shift-Katalysator, HiFUEL™ W210, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst is ideal for use in fuel cell and other distributed hydrogen production applications. It is also used for fuel processing applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst HiFUEL™ W210 |
| Farbe | Rot bis braun |
| Menge | 500 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Physikalische Form | Pellet, pelletieren |
Sicherheit und Handhabung
- Iron-chrome based high temperature gas shift catalyst, HiFUEL W216
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1A
- Karzinogenität Kategorie 1A
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Chromium (III) oxide, Copper (II) oxide,Chromium (VI) oxide