Learn More
Hach Lange™ Eisen-Küvettentests
Artikelnummer. 10127309
Change view
Click to view available options
Anzahl Tests:
25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Tests unitSize
10127309 25 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10127309
Marke: Hach Lange™ LCK321
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Anzahl Tests 25
Bereich 0,2 bis 0,6 mg/l Fe
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Testmethode 1,10-Phenanthrolin
Typ Eisen-Küvettentest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eisen/Iron/Fer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1, 10-Phenanthrolinechloride monohydrate