Learn More
Eisenfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440281
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440281 50 x 50 mm 1 Stück
11318478 25 x 25 mm 25 Millimeter
11308478 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440281 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040496.FI
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron foil
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) thick
Menge 50 x 50 mm
Gewicht ≈4.9g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.99%