Learn More
Eisen(II)-bromid, wasserfrei, 98 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Iron(II) bromide is used as an intermediate in the synthesis porphryins. It is also used as weak reducing agents. It is used as precursor for the preparation of [(C2H5)4N]2FeBr4 by reacting with tetraethylammonium bromide. It is also involved in the synthesis of iron pyrite nanocrystals and nanocrystalline thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron(II) bromide, anhydrous |
| Schmelzpunkt | 684°C |
| Farbe | Gelb |
| Physikalische Form | granular |
| Menge | 5 g |
| Prozentgehaltsbereich | 98% min. |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol,ethanol and tetrahydrofuran. |
| Formelmasse | 215.67 |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Empfindlichkeit | Air sensitive; Hygroscopic |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Iron(II) bromide, anhydrous
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.