Learn More
Eisen(II)-chlorid, wasserfrei, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337418 5 g 5 Gramm
11357418 50 g 50 Gramm
11347418 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031141.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7758-94-3 | Cl2Fe | 126.75 g/mol
Iron(II) chloride is used in the synthesis of iron complexes like iron(II) hydroxide. It acts as a precursor to hydrated iron(III) oxides that are magnetic pigments. It serves as a reducing agent in organic synthesis. Also, used as a reducing flocculating agent in wastewater treatment, especially for wastes containing chromate. It is used as an intermediate, in pigments, processing aids and in solids separation agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-94-3
Summenformel Cl2Fe
Molekulargewicht (g/mol) 126.75
MDL-Nummer MFCD00011004
InChI-Schlüssel NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-iron(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Spezifikation
Siedepunkt 1023°C
Chemischer Name oder Material Iron(II) chloride
Schmelzpunkt 674°C
Namenshinweis anhydrous
pH 2.5
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel FeCl2
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4043
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,alcohol,acetone;Soluble in water,alcohol and acetone; Slightly soluble in benzene; Insoluble in ether.
Formelmasse 126.75
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 3.160
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.