Learn More
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat, Honeywell
Artikelnummer. 15662070 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15662070 250 g 250 Gramm
15652070 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15662070
Marke: Honeywell Research Chemicals 220299250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-10-9
Summenformel Cl2FeH8O4
Molekulargewicht (g/mol) 198.805
MDL-Nummer MFCD00149709
InChI-Schlüssel WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eisenchlorid-Tetrahydrat, Eisen-II-chloridtetrahydrat, Eisen-Dichloridtetrahydrat, Eisenchlorid, Tetrahydrat, Dichloroiron-Wasser1/4, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC-Name Dichloreisen;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisen(II)-chloridtetrahydrat
Menge 250 g
Strukturformel FeCl2 · H2O
UN-Nummer 3260
Formelmasse 198.81 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte ReagentPlus
Dampfdruck 10 mmHg (693 °C)