Learn More
Eisen(II)-chlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Iron(II) Chloride |
| CAS | 7758-94-3 |
| Summenformel | FeCl2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Bellair green, Ferro 66, Ferrocat FI, Ferrous dichloride, Iron protochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/2ClH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Fe+2] |
| IUPAC-Name | Eisen(2+);dichlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 126.75 |
| Formelmasse | 125.8726 |