Learn More
Eisen(II)-Disulfid, reinst, SLR, Pulver, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10636262 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Glasgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10636262 1 kg Glasgefäß 1 Kilogramm
1 options
Artikelnummer. 10636262
Marke: Fisher Chemical I/1165/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 1171°C
CAS 12068-85-8
Farbe Grau
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 1 kg
Summenformel FeS2
MDL-Nummer MFCD00064690
Synonym iron disulfide, iron sulfide, pyrite, bis sulfanylidene iron, disulfanylideneiron, iron disulfide iron pyrite, marcasite, naturally occuring mineral, grains, approximately 0.06-0.19 in, pyrite, naturally occurring mineral, grains, approximately 0.06-0.19in
InChI-Schlüssel NFMAZVUSKIJEIH-UHFFFAOYSA-N
SMILES S=[Fe]=S
IUPAC-Name Bis(sulfanyliden)eisen
Molekulargewicht (g/mol) 119.97
PubChem CID 14788
Formelmasse 119.967g/mol
Verpackung Glasgefäß