Learn More
Eisen(II)-fumarat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436836
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436836 250 g 250 Gramm
11426836 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436836 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23956.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 141-01-5 | C4H2FeO4-2 | 169.901 g/mol
Iron(II) fumarate is used as dietary Supplement, nutrient, iron source in foods and pharmaceuticals, as animal feed additive and in infant formulas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eisen(II)-Fumarat wird als Nahrungsergänzungsmittel, Nährstoff, Eisenquelle in Lebensmitteln und Arzneimitteln, als Futtermittelzusatzstoff und in Säuglingsnahrung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0.14 g/100 ml bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-01-5
Summenformel C4H2FeO4-2
Molekulargewicht (g/mol) 169.901
MDL-Nummer MFCD00058315
InChI-Schlüssel OOPLWEDSEDELIX-TYYBGVCCSA-L
Synonym ferrous fumarate, eisenfumarat
PubChem CID 66524104
IUPAC-Name Eisen;(E)-but-2-enedioat
SMILES C(=CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) fumarate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 g
Merck Index 14,4046
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.14g/100 ml at 25°C).
Formelmasse 169.9
Reinheit (%) 94%
Dichte 2.44